Kluczowe dokumenty
SAB2105695
Sigma-Aldrich
Anti-VAMP7, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-SYBL1, Anti-TI-VAMP, Anti-VAMP-7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, rabbit, bovine, dog, sheep, horse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VAMP7(6845)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego VAMP7
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje białko transmembranowe, które jest członkiem rodziny receptorów białek przyłączających rozpuszczalny czynnik N-etylomaleimidowy (SNARE). Kodowane białko lokalizuje się w późnych endosomach i lizosomach i bierze udział w fuzji transpor
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KIPSENNKLTYSHGNYLFHYICQDRIVYLCITDDDFERSRAFNFLNEIKK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)