Przejdź do
14811
trans-2-Decenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-decenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17D3H28NO4
Masa cząsteczkowa:
316.45
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -18.0 to -12.0, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(/C=C/CCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H31NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h11-12,15H,5-10,13-14H2,1-4H3/b12-11+/t15-/m1/s1/i2D3
InChI key
MITAQTMTDSXVQD-OSMKHQBUSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
147511397514813
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)