Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 724,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
724,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
N52, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
wide range
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunohistochemistry (frozen sections): 1:400 using rat cerebellum, microarray: suitable, western blot: 1:1,000 using rat brain extract
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
General description
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 (phosphorylated and non-phosphorylated) (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone N52, ascites fluid | description clone N52, purified from hybridoma cell culture | description clone NE14, ascites fluid | description clone NE14, purified from hybridoma cell culture |
| Gene Information human ... NEFH(4744) | Gene Information pig ... NEFH(100156492) | Gene Information human ... NEFH(4744) | Gene Information bovine ... Nefh(528842) |
| biological source mouse | biological source - | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity wide range | species reactivity mouse, pig, feline, rat, monkey, bovine, human | species reactivity pig, mouse, chicken, bovine, guinea pig, rabbit, rat, human | species reactivity feline, rat, guinea pig, pig, human, mouse, bovine, chicken |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| clone N52, monoclonal | clone N52, monoclonal | clone NE14, monoclonal | clone NE14, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?