Kluczowe dokumenty
SAB2101436
Sigma-Aldrich
Anti-MARCH8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C-MIR, Anti-MARCH-VIII, Anti-MIR, Anti-Membrane-associated ring finger (C3HC4) 8, Anti-RNF178
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, mouse, guinea pig, bovine, human, dog, rat, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MARCH8(220972)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MARCH8
Działania biochem./fizjol.
MARCH8 jest ligazą białkową E3 ubikwityny, która może regulować odpowiedzi immunologiczne poprzez promowanie ubikwitynacji MHC-II i CD86, co prowadzi do ich późniejszej endocytozy i degradacji lizosomalnej. Może również promować ubikwitynację i endocytozę TFRC i FAS. Ligazy ubikwityny E3 akceptują ubikwitynę z enzymu sprzęgającego ubikwitynę E2 w postaci tioestru, a następnie bezpośrednio przenoszą ubikwitynę na docelowe substraty.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YVQCKVYVQLWKRLKAYNRVIYVQNCPETSKKNIFEKSPLTEPNFENKHG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)