Kluczowe dokumenty
SAB2109039
Sigma-Aldrich
Anti-MARCH8 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
MARCH-VIII, MIR, RNF178, c-MIR
Wybierz wielkość
100 μL
1840,00 zł
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, bovine, mouse, canine, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MARCH8(57396)
Opis ogólny
MARCH8 jest członkiem rodziny MARCH związanych z błoną ligaz ubikwityny E3 (EC 6.3.2.19). Enzymy MARCH dodają ubikwitynę (patrz MIM 191339) do docelowych lizyn w białkach substratowych, sygnalizując w ten sposób ich transport pęcherzykowy między przedziałami błonowymi. M
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego MARCH8
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MSMPLHQISAIPSQDAISARVYRSKTKEKEREEQNEKTLGHFMSHSSNIS
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)