Kluczowe dokumenty
GF51580986
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, L 1 m, grade kapton mt
Synonim(y):
IM301402
Wybierz wielkość
1 EA
3340,00 zł
3340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
3340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 515-809-86
Długość
1 m
grubość
0.075 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)