Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA014597
Sigma-Aldrich
Anti-MARCH8 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cellular modulator of immune recognition, Anti-E3 ubiquitin-protein ligase MARCH8, Anti-MARCH-VIII, Anti-Membrane-associated RING finger protein 8, Anti-Membrane-associated RING-CH protein VIII, Anti-RING finger protein 178, Anti-c-MIR
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
VQCKVYVQLWKRLKAYNRVIYVQNCPETSKKNIFEKSPLTEPNFENKHGHGICHSDTNSSCCTEPEDTGAEIIHV
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MARCH8(220972)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Membrane-associated RING-CH 8 (MARCH8) jest członkiem rodziny białek transbłonowych MARCH, które funkcjonują jako ligazy ubikwityny. Posiada domenę RING-CH na N-końcu, która jest skierowana w stronę cytozolu. Jego C-koniec zawiera domenę sześciu aminokwasów, która jest konserwowana u wielu gatunków. Białko to ma szeroki zakres ekspresji tkankowej. Jest zlokalizowane w błonie komórkowej i endosomach.
Immunogen
E3 ubiquitin-protein ligase MARCH8 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Związany z błoną RING-CH 8 (MARCH8) bierze udział w transporcie endosomalnym i regulacji ekspresji swoich substratów na powierzchni komórki. Ubikwitynuje receptor 1 czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) i zmniejsza jego ekspresję, a tym samym kontroluje jego ekspresję w stanie stacjonarnym. Rozpoznaje i wiąże się z domeną transmembranową receptora transferyny (TfR) oraz ubikwitynuje i reguluje go w dół. MARCH8 określa również los ładunków niezależnych od klatryny, a także ich recykling i degradację. Po ekspresji ubikwitynuje i kieruje CD98 do lizosomów i późnych endosomów. Ubikwitynuje i degraduje białko pomocnicze receptora IL-1 (IL1RAP), co prowadzi do obniżenia regulacji IL-1β i powiązanych szlaków, takich jak NF-κB. Reguluje również obrót CD81 i CD44, które są białkami o wszechobecnej ekspresji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72948
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hideaki Fujita et al.
Journal of cell science, 126(Pt 13), 2798-2809 (2013-04-23)
The transferrin receptor (TfR) mediates the uptake of transferrin (Tf)-bound iron from the plasma into the cells of peripheral tissues. The TfR continuously recycles between the plasma membrane and early/recycling endosomes. TfR expression is tightly controlled by the intracellular iron
Rui Chen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(35), 14128-14133 (2012-08-21)
The proinflammatory cytokine interleukin-1 (IL-1) signals via type I IL-1 receptor (IL-1RI) and IL-1 receptor accessory protein (IL1RAP), which leads to activation of the transcription factor NF-κB and induction of a range of downstream proteins involved in inflammatory and immune
Eric Bartee et al.
PloS one, 5(12), e15132-e15132 (2010-12-15)
Membrane-associated RING-CH (MARCH) proteins represent a family of transmembrane ubiquitin ligases modulating intracellular trafficking and turnover of transmembrane protein targets. While homologous proteins encoded by gamma-2 herpesviruses and leporipoxviruses have been studied extensively, limited information is available regarding the physiological
Craig A Eyster et al.
Molecular biology of the cell, 22(17), 3218-3230 (2011-07-16)
Following endocytosis, internalized plasma membrane proteins can be recycled back to the cell surface or trafficked to late endosomes/lysosomes for degradation. Here we report on the trafficking of multiple proteins that enter cells by clathrin-independent endocytosis (CIE) and determine that
Bert van de Kooij et al.
The Journal of biological chemistry, 288(9), 6617-6628 (2013-01-10)
The eleven members of the membrane-associated RING-CH (MARCH) ubiquitin ligase family are relatively unexplored. Upon exogenous (over)expression, a number of these ligases can affect the trafficking of membrane molecules. However, only for MARCH-1 endogenous functions have been demonstrated. For the