Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2101653
Sigma-Aldrich
Anti-NRF1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-α-PAL, Anti-Nuclear respiratory factor 1
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, bovine, human, horse, rabbit, guinea pig, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRF1(4899)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego NRF1
Działania biochem./fizjol.
NRF1 jest fosforylowanym białkiem jądrowym z domeną bZIP. Białko to homodimeryzuje i działa jako czynnik transkrypcyjny, który aktywuje ekspresję niektórych kluczowych genów metabolicznych regulujących wzrost komórek i genów jądrowych wymaganych do oddychania, biosyntezy hemu oraz transkrypcji i replikacji mitochondrialnego DNA. Białko to jest również związane z regulacją wzrostu neurytów. Gen ten koduje białko, które homodimeryzuje i działa jako czynnik transkrypcyjny, który aktywuje ekspresję niektórych kluczowych genów metabolicznych regulujących wzrost komórek i genów jądrowych wymaganych do oddychania, biosyntezy hemu oraz transkrypcji i replikacji mitochondrialnego DNA. Białko to jest również związane z regulacją wzrostu neurytów. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, które kodują to samo białko. Opisano dodatkowe warianty kodujące różne izoformy białka, ale nie zostały one w pełni scharakteryzowane. W bibliograficznych bazach danych wystąpiło zamieszanie z powodu wspólnego symbolu NRF1 dla tego genu i dla ′nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 1′, który ma oficjalny symbol NFE2L1.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MEEHGVTQTEHMATIEAHAVAQVQVHVATYTEHSMLSADEDSPSSPED
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bo Li et al.
Journal of neurochemistry, 154(5), 502-518 (2020-03-08)
Small extracellular vesicles (EVs), including exosomes, play multiple physiological roles. In neurodegenerative diseases, EVs can be pivotal in dispersing neuropathogenic proteins. This study investigates the role of neural stem cell (NSC)-derived EVs in a transgenic (Tg) mouse model of Alzheimer's