Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2100593
Sigma-Aldrich
Anti-DLL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DELTA1, Anti-Delta, Anti-Delta-like 1 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
78 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, pig, bovine, mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLL1(28514)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiej DLL1
Działania biochem./fizjol.
DLL1 jest ludzkim homologiem ligandu Notch Delta i należy do rodziny delta/serrate/jagged. Odgrywa rolę w pośredniczeniu w podejmowaniu decyzji o losie komórek podczas hematopoezy. DLL1 jest ludzkim homologiem ligandu Notch Delta i należy do rodziny delta/serrate/jagged. Odgrywa rolę w pośredniczeniu w podejmowaniu decyzji o losie komórek podczas hematopoezy. Może odgrywać rolę w komunikacji między komórkami. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GSRCALALAVLSALLCQVWSSGVFELKLQEFVNKKGLLGNRNCCRGGAGP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sylwia Lustofin et al.
International journal of molecular sciences, 23(4) (2022-02-27)
Delta/Serrate/LAG-2 (DSL) proteins, which serve as ligands for Notch receptors, mediate direct cell-cell interactions involved in the determination of cell fate and functioning. The present study aimed to explore the role of androgens and estrogens, and their receptors in the
Alicja Kamińska et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 18(1), 30-30 (2020-04-18)
Onset of spermatogenesis at puberty is critically dependent on the activity of hypothalamic-pituitary-gonadal axis and testosterone production by Leydig cells. The aim of this study was to examine whether activation of Notch receptors and expression of Notch ligands and effector