Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701083
Sigma-Aldrich
Anty Notch1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.329 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOTCH1(4851)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek NOTCH. Członkowie tej rodziny białek transbłonowych typu I mają wspólne cechy strukturalne, w tym domenę zewnątrzkomórkową składającą się z wielu powtórzeń podobnych do naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) oraz domenę wewnątrzkomórkową składającą się z wielu różnych typów domen. Sygnalizacja Notch jest ewolucyjnie konserwowanym międzykomórkowym szlakiem sygnalizacyjnym, który reguluje interakcje między fizycznie sąsiadującymi komórkami poprzez wiązanie receptorów z rodziny Notch z ich ligandami. Kodowana preproteina jest proteolitycznie przetwarzana w sieci trans-Golgiego w celu wygenerowania dwóch łańcuchów polipeptydowych, które heterodimeryzują, tworząc dojrzały receptor na powierzchni komórki. Receptor ten odgrywa rolę w rozwoju wielu typów komórek i tkanek. Mutacje w tym genie są związane z chorobą zastawki aortalnej, zespołem Adamsa-Olivera, ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową, przewlekłą białaczką limfocytową oraz rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi.
Immunogen
Syntetyczny peptyd ludzkiego Notch1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)