Kluczowe dokumenty
SAB2100132
Sigma-Aldrich
Anti-APOBEC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-APOBEC-1, Anti-Apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide 1, Anti-BEDP, Anti-CDAR1, Anti-HEPR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... APOBEC1(339)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego APOBEC1
Działania biochem./fizjol.
APOBEC1 jest członkiem rodziny enzymów deaminazy cytydyny. Białko to tworzy holoenzym edytujący wiele białek z czynnikiem uzupełniającym APOBEC1 (ACF) i białkiem stymulującym APOBEC1 (ASP). Ten holoenzym bierze udział w edycji zasad nukleotydowych C do U w mRNA apolipoproteiny B i neurofibromatozy-1. Gen ten koduje członka rodziny enzymów deaminazy cytydyny. Kodowane białko tworzy holoenzym edytujący wiele białek z czynnikiem uzupełniającym APOBEC1 (ACF) i białkiem stymulującym APOBEC1 (ASP). Ten holoenzym jest zaangażowany w edycję zasad nukleotydowych od C do U w mRNA apolipoproteiny B i neurofibromatozy-1. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TSEKGPSTGDPTLRRRIEPWEFDVFYDPRELRKEACLLYEIKWGMSRKIW
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geneviève Jolivet et al.
PloS one, 9(9), e106655-e106655 (2014-09-13)
In the search of new strategies to fight against obesity, we targeted a gene pathway involved in energy uptake. We have thus investigated the APOB mRNA editing protein (APOBEC1) gene pathway that is involved in fat absorption in the intestine.