MAB1876-Z
Anti-Integrin αVβ6 Antibody
mouse monoclonal, 27.1 (VNR-1)
Synonim(y):
Integryna alfa-V, integryna αVβ3, podjednostka alfa receptora witronektyny, CD51, łańcuch ciężki integryny alfa-V, łańcuch lekki integryny alfa-V, integryna beta-3, glikoproteina błonowa płytek krwi IIIa, GPIIIa, CD61
Wybierz wielkość
2510,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2510,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone 27.1 (VNR-1) (Azide Free), clone 27.1 (VNR-1), from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
27.1 (VNR-1), monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgGκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAV(3685) , ITGB3(3690)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected the surface expression of vitronection receptor (VnR) complex on CHO cells co-transfected with αv and either wild-type β3 or the Cam variant of Glanzmann′s thrombasthenia with the Asp119Tyr mutation (β3cam) (Loftus, J.C., et al. (1990). Science. 249(4971):915-918).
Affects Function: A representative lot blocked M21 human melanoma cells from adhering to fibrinogen (Fg), von Willebrand Factor (VWF), or fibronectin (FN) coated surface in a Integrin αvβ3-dependent manner (Pilch, J., et al. (2002). J. Biol. Chem. 277(24): 21930-21938).
Affects Function: A representative lot blocked metastatic human breast cancer cells from adhering to collagen I matrix (Felding-Habermann, B., et al. (2001). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 98(4):1853-1858).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Integrin αVβ3 in rat cerebral cortex tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1