SAB1412433
ANTI-MUC2 antibody produced in mouse
clone 1H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MLP, MUC2, SMUC
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC2(4583)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
TTEVSYAGCTKTVLMNHCSGSCGTFVMYSAKAQALDHSCSCCKEEKTSQREVLSCPNGGSLTHTYTHIESCQCQDTVCGLPTGTSRRARRSPRHLGSG*
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)