Merck
W6551
Sodium bicarbonate-13C
API for Clinical Studies, 98 atom % 13C
Synonim(y):
Sodium hydrogencarbonate-13C
About This Item
Wzór liniowy:
NaH13CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
98 atom % 13C
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na].O[13C](O)=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-YTBWXGASSA-M
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)