Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H25BrN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C[N+]1=CC(C(O)=O)=CC=C1)NCCCCCCCC.[Br-]
InChI
1S/C16H24N2O3.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-10-17-15(19)13-18-11-8-9-14(12-18)16(20)21;/h8-9,11-12H,2-7,10,13H2,1H3,(H-,17,19,20,21);1H
InChI key
LCFXDNPKEWPCGN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BZ194 is a selective nicotinic acid-adenine dinucleotide phosphate (NAADP) antagonist that blocks NAADP-stimulated ryanodine binding to type 1 ryanodine receptor (RYR-1; IC50 ~10 uM against 1 uM NAADP). BZ194 inhibits Ca(2+) mobilization induced by NAADP (IC50 ~3 uM co-injected with 100 nM NAADP into Jurkat T cells), but not Ins(1,4,5)P3 or cyclic ADP-ribose (cADPR), and exhibits no inhibitory potency against capacitative Ca(2+) entry.
Selective nicotinic acid-adenine dinucleotide phosphate (NAADP) antagonist that blocks NAADP-stimulated ryanodine binding to RYR-1 and calcium mobilization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2.0 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?