Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Koktajle zawarte w tym zestawie są przeznaczone do hamowania komórkowych fosfataz białkowych serynowo-treoninowych, fosfataz tyrozynowych, fosfataz kwaśnych i zasadowych.
Packaging
Pojemność zestawu: Zależy od zastosowania
Other Notes
Ser/Thr Protein Phosphatase Inhibitor Cocktail Tyrosine Protein Phosphatase Inhibitor Cocktail
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 17-317 | 04053252511257 |