Kluczowe dokumenty
SAB1411231
Sigma-Aldrich
Anti-CCL2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCL2(6347)
Opis ogólny
Gen ligandu chemokiny 2 z motywem C-C (CCL2) jest jednym z kilku genów cytokin skupionych na ramieniu q chromosomu 17. Cytokiny to rodzina wydzielanych białek zaangażowanych w procesy immunoregulacyjne i zapalne. Białko kodowane przez ten gen jest strukturalnie związane z podrodziną cytokin CXC. Członkowie tej podrodziny charakteryzują się dwiema cysteinami oddzielonymi pojedynczym aminokwasem. Cytokina ta wykazuje aktywność chemotaktyczną dla monocytów i bazofilów, ale nie dla neutrofili i eozynofilów. Jest ona zaangażowana w patogenezę chorób charakteryzujących się naciekami monocytów, takich jak łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów i miażdżyca. Wiąże się z receptorami chemokin CCR2 i CCR4. (CCL2 jest cytokiną prozapalną. Należy do rodziny chemokin typu CC, które mogą być wytwarzane przez prawie wszystkie komórki.
Immunogen
CCL2 (NP_002973.1, 1 a.a. ~ 99 a.a.) białko ludzkie pełnej długości.
Sekwencja
MKVSAALLCLLIAATFIPQGLAQPDAINAPVTCCYNFTNRKISVQRLASYRRITSSKCPKEAVIFKTIVAKEICADPKQKWVQDSMDHLDKQTQTPKT
Działania biochem./fizjol.
Ligand chemokiny 2 z motywem C-C (CCL2) odgrywa kluczową rolę w rozwoju alergicznych reakcji zapalnych poprzez wykorzystanie komórek odpornościowych, co jest związane z chorobami autoimmunologicznymi. Wiąże się z receptorem chemokiny CC 2 (CCR2) i reguluje chemotaksję monocytów i różnicowanie limfocytów T. Białko to rekrutuje monocyty do wątroby. Bierze udział w fuzji makrofagów i tworzeniu olbrzymich komórek ciała obcego.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association of MCP-1 rs1024611 polymorphism with diabetic foot ulcers
Su N, et al.
Medicine, 97(28) (2018)
The regulation and importance of monocyte chemoattractant protein-1
Bianconi V, et al.
Current Opinion in Hematology, 25(1), 44-51 (2018)
Monocyte chemoattractant protein 1 released from macrophages induced by hepatitis C virus promotes monocytes migration
Liu Y, et al.
Virus Research, 240, 190-196 (2017)
The CC chemokine ligand, CCL2/MCP1, participates in macrophage fusion and foreign body giant cell formation
Kyriakides TR, et al.
The American Journal of Pathology, 165(6), 2157-2166 (2004)
Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1)-2518 A/G polymorphism and lupus nephritis risk: A PRISMA-compliant meta-analysis
Sang GY, et al.
Medicine, 96(51) (2017)