Kluczowe dokumenty
SAB1411073
Sigma-Aldrich
Anti-TDP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ11090, MGC104252
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 68.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TDP1(55775)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest zaangażowane w naprawę zatrzymanych kompleksów topoizomerazy I-DNA poprzez katalizowanie hydrolizy wiązania fosfodiestrowego między resztami tyrozyny topoizomerazy I a fosforanem 3-pierwiastkowym DNA. Białko to może również usuwać glikolan z jednoniciowego DNA zawierającego 3-prime fosfoglikolan, co sugeruje rolę w naprawie dwuniciowych pęknięć DNA za pośrednictwem wolnych rodników. Gen ten jest członkiem rodziny fosfolipazy D i zawiera dwie domeny fosfodiesterazy PLD. Mutacje w tym genie są związane z chorobą ataksji rdzeniowo-móżdżkowej z neuropatią aksonalną (SCAN1). Chociaż dla tego genu może istnieć kilka wariantów transkrypcji, do tej pory opisano pełną długość tylko dwóch z nich. Te dwa reprezentują główne warianty tego genu i kodują tę samą izoformę. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TDP1 (NP_001008744.1, 1 a.a. ~ 608 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSQEGDYGRWTISSSDESEEEKPKPDKPSTSSLLCARQGAANEPRYTCSEAQKAAHKRKISPVKFSNTDSVLPPKRQKSGSQEDLGWCLSSSDDELQPEMPQKQAEKVVIKKEKDISAPNDGTAQRTENHGAPACHRLKEEEDEYETSGEGQDIWDMLDKGNPFQFYLTRVSGVKPKYNSGALHIKDILSPLFGTLVSSAQFNYCFDVDWLVKQYPPEFRKKPILLVHGDKREAKAHLHAQAKPYENISLCQAKLDIAFGTHHTKMMLLLYEEGLRVVIHTSNLIHADWHQKTQGIWLSPLYPRIADGTHKSGESPTHFKADLISYLMAYNAPSLKEWIDVIHKHDLSETNVYLIGSTPGRFQGSQKDNWGHFRLKKLLKDHASSMPNAESWPVVGQFSSVGSLGADESKWLCSEFKESMLTLGKESKTPGKSSVPLYLIYPSVENVRTSLEGYPAGGSLPYSIQTAEKQNWLHSYFHKWSAETSGRSNAMPHIKTYMRPSPDFSKIAWFLVTSANLSKAAWGALEKNGTQLMIRSYELGVLFLPSAFGLDSFKVKQKFFAGSQEPMATFPVPYDLPPELYGSKDRPWIWNIPYVKAPDTHGNMWVPS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pooja Gupta et al.
Aging cell, 21(6), e13625-e13625 (2022-05-19)
Mutation in Werner (WRN) RECQL helicase is associated with premature aging syndrome (Werner syndrome, WS) and predisposition to multiple cancers. In patients with solid cancers, deficiency of the WRN RECQL helicase is paradoxically associated with enhanced overall survival in response