Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA019081
Sigma-Aldrich
Anti-PDP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PDP 1, Anti-PDPC 1, Anti-PPM2C antibody produced in rabbit, Anti-Protein phosphatase 2C, Anti-Pyruvate dehydrogenase phosphatase, catalytic subunit 1, Anti-[Pyruvate dehydrogenase [acetyl-transferring]]-phosphatase 1, mitochondrial precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
YIAVSLLPHETLLEIENAVESGRALLPILQWHKHPNDYFSKEASKLYFNSLRTYWQELIDLNTGESTDIDVKEALINAFKRLDNDISLEAQVGDPNSFLNYLVLRVAFSGATACVAHVD
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPM2C(54704)
Opis ogólny
Gen fosfatazy katalitycznej podjednostki 1 dehydrogenazy pirogronianowej (PDP1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q22.1. Należy do rodziny fosfataz białkowych 2C (PP2C). PDP1 ulega silnej ekspresji w mięśniach szkieletowych.
Immunogen
[Dehydrogenaza pirogronianowa [przenosząca acetyl]]-fosfataza 1, mitochondrialny prekursor rekombinowanego białka znakowanego epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej (PDC) jest ważny dla homeostazy glukozy. Rdzeń PDC składa się z podjednostki katalitycznej fosfatazy dehydrogenazy pirogronianowej-1 (PDP1) i podjednostki składowej E1 dehydrogenazy pirogronianowej-α (PDHA1). PDP1 jest regulowana w dół u pacjentów z wrodzoną akademią mleczną. PDP1 jest również regulowany w dół w krążących limfocytach otyłych pacjentów, sygnalizując insulinooporność.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73650
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Ito et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 209(1-2), 1-7 (1992-07-31)
We developed an assay method for pyruvate dehydrogenase phosphatase activity using [1-14C]pyruvate and measured pyruvate dehydrogenase phosphatase activity in cultured skin fibroblasts from three patients with congenital lactic acidemia due to a defect in activation of the pyruvate dehydrogenase complex.
Mark van Duin et al.
Genes, chromosomes & cancer, 44(4), 438-449 (2005-09-01)
Copy number increase of 8q has previously been shown to be associated with a poor clinical outcome and tumor recurrence in patients with prostate cancer. In this study, a detailed genomic analysis of 8q was performed of archival primary and
Jun Fan et al.
Molecular cell, 53(4), 534-548 (2014-02-04)
Mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex (PDC) is crucial for glucose homeostasis in mammalian cells. The current understanding of PDC regulation involves inhibitory serine phosphorylation of pyruvate dehydrogenase (PDH) by PDH kinase (PDK), whereas dephosphorylation of PDH by PDH phosphatase (PDP) activates
Mary C Maj et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 90(7), 4101-4107 (2005-04-28)
Pyruvate dehydrogenase phosphatase (PDP) deficiency has been previously reported as an enzymopathy, but the genetic basis for such a defect has never been established. The aim of this study was to identify the cause of the defect in two patients
Marco Piccinini et al.
Obesity research, 13(4), 678-686 (2005-05-18)
The objective of this study was to determine whether down-regulation of pyruvate dehydrogenase phosphatase (PDP) is responsible for poorly active pyruvate dehydrogenase (PDH) in circulating lymphocytes (CLs) of obese subjects (ObS), and if so, whether it improves when their plasma