Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB1410052
Sigma-Aldrich
Anti-ADA antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 40.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADA(100)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym, który katalizuje hydrolizę adenozyny do inozyny. Opisano różne mutacje tego genu i powiązano je z chorobami u ludzi. Niedobór tego enzymu powoduje postać ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID), w której występuje dysfunkcja zarówno limfocytów B, jak i T z upośledzoną odpornością komórkową i zmniejszoną produkcją immunoglobulin, podczas gdy podwyższone poziomy tego enzymu są związane z wrodzoną niedokrwistością hemolityczną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ADA (NP_000013.2, 1 a.a. ~ 363 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAQTPAFDKPKVELHVHLDGSIKPETILYYGRRRGIALPANTAEGLLNVIGMDKPLTLPDFLAKFDYYMPAIAGCREAIKRIAYEFVEMKAKEGVVYVEVRYSPHLLANSKVEPIPWNQAEGDLTPDEVVALVGQGLQEGERDFGVKARSILCCMRHQPNWSPKVVELCKKYQQQTVVAIDLAGDETIPGSSLLPGHVQAYQEAVKSGIHRTVHAGEVGSAEVVKEAVDILKTERLGHGYHTLEDQALYNRLRQENMHFEICPWSSYLTGAWKPDTEHAVIRLKNDQANYSLNTDDPLIFKSTLDTDYQMTKRDMGFTEEEFKRLNINAAKSSFLPEDEKRELLDLLYKAYGMPPSASAGQNL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)