Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA024223
Sigma-Aldrich
Anti-MYO10 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Myosin-X, Anti-Unconventional myosin-10
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
QRMKEQQELSLTEASLQKLQERRDQELRRLEEEACRAAQEFLESLNFDEIDECVRNIERSLSVGSEFSSELAESACEEKPNFNFSQPYPEEEVDEGFEADDDAFKDSPNPSEHGHSDQRTSGIRTSDDSSEEDPYMNDTVVPTSPSA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYO10(4651)
Opis ogólny
Gen MYO10 (niekonwencjonalna miozyna-10) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 5p15.1. Należy do rodziny miozyn MyTH4-FERM (myosin tail homology 4-band 4.1, ezrin, radixin, moesin lub MF). Białko ma domenę motoryczną miozyny, szyjkę składającą się z trzech motywów IQ i region ogona z trzema domenami homologii pleckstryny.
Immunogen
Myosin-X recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Anti-MYO10 antibody produced in rabbit has ben used in western blotting and immunofluorescence.[1][2]
Działania biochem./fizjol.
MYO10 (niekonwencjonalna miozyna-10) jest miozyną wiążącą mikrotubule. Jest niezbędna do pozycjonowania centrosomu. Jest genem docelowym dla mikroRNA miR-340. W raku piersi miR-340 hamuje inwazję poprzez wyciszanie MYO10, który jest odpowiedzialny za agresywność i przerzuty w raku piersi. Gen MYO10 jest również bezpośrednim celem miR-124. Wyciszenie tego genu hamuje inwazję komórek i przerzuty w węzłowym niedrobnokomórkowym raku płuc. MYO10 odgrywa również znaczącą rolę w gojeniu się ran, tworzeniu invadopodia i angiogenezie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85234
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
NF-?B-mediated miR-124 suppresses metastasis of non-small-cell lung cancer by targeting MYO10.
Sun Y, et al.
Oncotarget, 6, 8244-8254 (2015)
Jeffrey Kroon et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 200(5), 1790-1801 (2018-02-02)
Leukocyte transendothelial migration is key to inflammation. Leukocytes first start rolling over the inflamed endothelium, followed by firmly adhering to it. Under inflammatory conditions, endothelial cells express small finger-like protrusions that stick out into the lumen. The function and regulation
John Caltagarone et al.
Molecular and cellular neurosciences, 68, 120-130 (2015-05-06)
Dopamine transporter (DAT, SLC6A3) controls dopamine (DA) neurotransmission by mediating re-uptake of extracellular DA into DA neurons. DA uptake depends on the amount of DAT at the cell surface, and is therefore regulated by DAT subcellular distribution. Hence we used
Direct Microtubule-Binding by Myosin-10 Orients Centrosomes toward Retraction Fibers and Subcortical Actin Clouds.
Kwon M, et al.
Developmental Cell, 34, 323-337 (2015)
Wan-Hsin Lin et al.
Journal of cell science, 126(Pt 20), 4756-4768 (2013-08-15)
Myosin X (Myo10) is an unconventional myosin with two known isoforms: full-length (FL)-Myo10 that has motor activity, and a recently identified brain-expressed isoform, headless (Hdl)-Myo10, which lacks most of the motor domain. FL-Myo10 is involved in the regulation of filopodia