Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 693,00 zł |
Informacje o tej pozycji
693,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
potency
0.88 μM IC50, 0.40 μM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cc(cc1)Cl)CN2c3c(cc(cc3)Cl)\C(=N\OC(=O)C)\C2=O
InChI
1S/C17H11Cl3N2O3/c1-9(23)25-21-16-13-7-12(19)3-5-15(13)22(17(16)24)8-10-6-11(18)2-4-14(10)20/h2-7H,8H2,1H3/b21-16-
InChI key
OPQRFPHLZZPCCH-PGMHBOJBSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
UCH-L1
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| form solid | form liquid | form solid | form buffered aqueous solution |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL, aqueous buffer: soluble | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c