Kluczowe dokumenty
SAB1410805
Sigma-Aldrich
Anti-MYBL2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
B-MYB, BMYB, MGC15600
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 78.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYBL2(4605)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen, członek rodziny genów czynników transkrypcyjnych MYB, jest białkiem jądrowym zaangażowanym w progresję cyklu komórkowego. Kodowane białko jest fosforylowane przez cyklinę A / kinazę zależną od cyklin 2 podczas fazy S cyklu komórkowego i posiada zarówno aktywność aktywatora, jak i represora. Wykazano, że aktywuje geny cyklu podziału komórki 2, cykliny D1 i białka 5 wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu. Mogą istnieć warianty transkrypcyjne tego genu, ale ich pełna długość nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MYBL2 (NP_002457.1, 1 a.a. ~ 700 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSRRTRCEDLDELHYQDTDSDVPEQRDSKCKVKWTHEEDEQLRALVRQFGQQDWKFLASHFPNRTDQQCQYRWLRVLNPDLVKGPWTKEEDQKVIELVKKYGTKQWTLIAKHLKGRLGKQCRERWHNHLNPEVKKSCWTEEEDRIICEAHKVLGNRWAEIAKMLPGRTDNAVKNHWNSTIKRKVDTGGFLSESKDCKPPVYLLLELEDKDGLQSAQPTEGQGSLLTNWPSVPPTIKEEENSEEELAAATTSKEQEPIGTDLDAVRTPEPLEEFPKREDQEGSPPETSLPYKWVVEAANLLIPAVGSSLSEALDLIESDPDAWCDLSKFDLPEEPSAEDSINNSLVQLQASHQQQVLPPRQPSALVPSVTEYRLDGHTISDLSRSSRGELIPISPSTEVGGSGIGTPPSVLKRQRKRRVALSPVTENSTSLSFLDSCNSLTPKSTPVKTLPFSPSQFLNFWNKQDTLELESPSLTSTPVCSQKVVVTTPLHRDKTPLHQKHAAFVTPDQKYSMDNTPHTPTPFKNALEKYGPLKPLPQTPHLEEDLKEVLRSEAGIELIIEDDIRPEKQKRKPGLRRSPIKKVRKSLALDIVDEDVKLMMSTLPKSLSLPTTAPSNSSSLTLSGIKEDNSLLNQGFLQAKPEKAAVAQKPRSHFTTPAPMSSAWKTVACGGTRDQLFMQEKARQLLGRLKPSHTSRTLILS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guo-Jun Geng et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(2), 1633-1639 (2018-02-13)
Non-small-cell lung cancer (NSCLC) is one of the leading causes of cancer mortality worldwide. A growing body of evidence indicates that microRNA (miR) have important and diverse roles in the proliferation, apoptosis and metastasis of human cancer cells. In the