Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105501
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
RNA isolation kit utilizes a rapid single-step extraction (guanidine thiocyanate/phenol/chloroform extraction) to isolate undegraded total RNA; the kit contains enough reagents to isolate total RNA from at least 7g of tissue.
Content: Denaturating solution, phenol saturated with H2O, β-mercaptoethanol, chloroform:isoamyl alcohol, 2 M sodium acetate, isopropanol, and instruction manual.
Content: Denaturating solution, phenol saturated with H2O, β-mercaptoethanol, chloroform:isoamyl alcohol, 2 M sodium acetate, isopropanol, and instruction manual.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line BioUltra | product line - | product line - | product line - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Heart, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?