Kluczowe dokumenty
SAB1408640
Sigma-Aldrich
Anti-VWF antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VWF(7450)
Opis ogólny
Glikoproteina kodowana przez ten gen działa zarówno jako nośnik czynnika antyhemofilowego, jak i mediator ściany naczyń krwionośnych w układzie krzepnięcia krwi. Ma ona kluczowe znaczenie dla procesu hemostazy. Mutacje w tym genie lub niedobory tego białka powodują chorobę von Willebranda. Na chromosomie 22 znaleziono nieprzetworzony pseudogen. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
VWF (AAH22258.1, 1 a.a. ~ 273 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGAQDEEEGIQDLDGLLVFDKIVEVTLLNLPWYNEETEGQRGEMTAPKSPRAKIRGTLCAEGTRGRSSTARCSLFGSDFVNTFDGSMYSFAGYCSYLLAGGCQKRSFSIIGDFQNGKRVSLSVYLGEFFDIHLFVNGTVTQGDQRVSMPYASKGLYLETEAGYYKLSGEAYGFVARIDGSGNFQVLLSDRYFNKTCGLCGNFNIFAEDDFMTQEGTLTSDPYDFANSWALSSGEQWCERASPPSSSCNISSGEMQKVGVDWPGCTWMVCDFWI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Samuel Wan Ki Wong et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 10(26), e2302677-e2302677 (2023-06-30)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a hypervascular malignancy by which its growth and dissemination are largely driven by the modulation of tumor-derived small extracellular vesicles (sEVs). Proteomic profiling of circulating sEVs of control individuals and HCC patients identifies von Willibrand factor