Kluczowe dokumenty
SAB1406930
Sigma-Aldrich
Anti-OPTN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FIP2, GLC1E, HIP7, HYPL, KPR, TFIIIA-INTP
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~65.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OPTN(10133)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko optineurynę zawierające cewkę spiralną. Optineuryna może odgrywać rolę w jaskrze normalnego napięcia i jaskrze pierwotnej otwartego kąta u dorosłych. Optineuryna oddziałuje z białkiem adenowirusa E3-14.7K i może wykorzystywać szlaki czynnika martwicy nowotworów alfa lub Fas-ligand do pośredniczenia w apoptozie, zapaleniu lub zwężeniu naczyń krwionośnych. Optineuryna może również funkcjonować w morfogenezie komórkowej i transporcie błonowym, transporcie pęcherzyków i aktywacji transkrypcji poprzez interakcje z białkami RAB8, huntingtyną i czynnikiem transkrypcyjnym IIIA. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
OPTN (NP_001008212.1, 1 a.a. ~ 577 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSHQPLSCLTEKEDSPSESTGNGPPHLAHPNLDTFTPEELLQQMKELLTENHQLKEAMKLNNQAMKGRFEELSAWTEKQKEERQFFEIQSKEAKERLMALSHENEKLKEELGKLKGKSERSSEDPTDDSRLPRAEAEQEKDQLRTQVVRLQAEKADLLGIVSELQLKLNSSGSSEDSFVEIRMAEGEAEGSVKEIKHSPGPTRTVSTGTALSKYRSRSADGAKNYFEHEELTVSQLLLCLREGNQKVERLEVALKEAKERVSDFEKKTSNRSEIETQTEGSTEKENDEEKGPETVGSEVEALNLQVTSLFKELQEAHTKLSEAELMKKRLQEKCQALERKNSAIPSELNEKQELVYTNKKLELQVESMLSEIKMEQAKTEDEKSKLTVLQMTHNKLLQEHNNALKTIEELTRKESEKVDRAVLKELSEKLELAEKALASKQLQMDEMKQTIAKQEEDLETMTILRAQMEVYCSDFHAERAAREKIHEEKEQLALQLAVLLKENDAFEDGGRQSLMEMQSRHGARTSDSDQQAYLVQRGAEDRDWRQQRNIPIHSCPKCGEVLPDIDTLQIHVMDCII
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)