Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA003279
Sigma-Aldrich
Anti-OPTN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-FIP-2, Anty-TFIIIA-INTP
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LELAEKALASKQLQMDEMKQTIAKQEEDLETMTILRAQMEVYCSDFHAERAAREKIHEEKEQLALQLAVLLKENDAFEDGGRQSLMEMQSRHGARTSDSDQQAYLVQRGAEDRDWRQQRNIPIHSCPKCGEVL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OPTN(10133)
Opis ogólny
OPTN (optineuryna) to wielofunkcyjne białko o masie 74 kDa, które składa się z wielu domen typu coiled-coil, suwaka leucynowego, domeny wiążącej ubikwitynę (UBD), a jego C-koniec zawiera palec cynkowy typu C2H2. Ulega ona wszechobecnej ekspresji i wykazuje dominującą ekspresję w mózgu, siatkówce, sercu, nerkach, jądrach, mięśniach szkieletowych i łożysku. Lokalizuje się w endosomach recyklingu, ciałach Golgiego i cytoplazmie.[1] Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 10p13.
Immunogen
Optineurin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
OPTN (Optineurin) funkcjonuje w kilku procesach, w tym w transporcie pęcherzykowym z Golgiego do błony plazmatycznej, regulacji NF-κB, transdukcji sygnału i ekspresji genów.[1] Pośredniczy w łączeniu miozyny VI z kompleksem Golgiego i funkcjonuje w tworzeniu wstęgi Golgiego i egzocytozy. Negatywnie reguluje indukcję IFNβ zaangażowanego w sygnalizację przeciwwirusową i służy jako potencjalny cel terapii przeciwwirusowej.[2] Wiąże się z Rab8 i reguluje jego asocjację z TBC1D17, białkiem aktywującym GTPazę Rab, wpływając w ten sposób na procesy, w których pośredniczy Rab8, w tym na transport receptora transferyny z wczesnego endosomu do endosomu recyklingu. Mutacje w tym genie powodują jaskrę pierwotną otwartego kąta (POAG), neurodegeneracyjną chorobę oczu, która powoduje ślepotę.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85211
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vipul Vaibhava et al.
Journal of cell science, 125(Pt 21), 5026-5039 (2012-08-03)
Rab GTPases regulate various membrane trafficking pathways but the mechanisms by which GTPase-activating proteins recognise specific Rabs are not clear. Rab8 is involved in controlling several trafficking processes, including the trafficking of transferrin receptor from the early endosome to the
Laëtitia Michou et al.
Bone, 51(4), 720-728 (2012-07-17)
We performed a genetic association study of rare variants and single nucleotide polymorphisms (SNPs) of UCMA/GRP and OPTN genes, in French-Canadian patients with Paget's disease of bone (PDB) and in healthy controls from the same population. We reproduced the variant
Daniela A Sahlender et al.
The Journal of cell biology, 169(2), 285-295 (2005-04-20)
Myosin VI plays a role in the maintenance of Golgi morphology and in exocytosis. In a yeast 2-hybrid screen we identified optineurin as a binding partner for myosin VI at the Golgi complex and confirmed this interaction in a range
Jamel Mankouri et al.
PLoS pathogens, 6(2), e1000778-e1000778 (2010-02-23)
The innate immune response provides a critical defense against microbial infections, including viruses. These are recognised by pattern recognition receptors including Toll-like receptors (TLRs) and RIG-I like helicases (RLHs). Detection of virus triggers signalling cascades that induce transcription of type
Tayebeh Rezaie et al.
Science (New York, N.Y.), 295(5557), 1077-1079 (2002-02-09)
Primary open-angle glaucoma (POAG) affects 33 million individuals worldwide and is a leading cause of blindness. In a study of 54 families with autosomal dominantly inherited adult-onset POAG, we identified the causative gene on chromosome 10p14 and designated it OPTN