Kluczowe dokumenty
SAB1404452
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCF3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5G2, ascites fluid
Synonim(y):
E2A, ITF1, MGC129647, MGC129648, bHLHb21
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5G2, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCF3(6929)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen TCF3, zwany także E2A, koduje 2 podstawowe czynniki transkrypcyjne helisa-pętla-helisa (bHLH), E12 i E47, poprzez alternatywny splicing. E12 i E47 są zaangażowane w regulację ekspresji genów immunoglobulin (Bain et al., 1994 [PubMed 8001125]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
TCF3 (NP_003191, 545 a.a. ~ 654 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EREKERRVANNARERLRVRDINEAFKELGRMCQLHLNSEKPQTKLLILHQAVSVILNLEQQVRERNLNPKAACLKRREEEKVSGVGDPQMVLSAPHPGLSEAHNPAGHM
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ling Long et al.
Annals of translational medicine, 8(15), 927-927 (2020-09-22)
Neural stem cells (NSCs) are undifferentiated precursor cells that have the ability to self-renew and proliferate and have the capacity to become either glia (oligodendrocytes and astrocytes) or neurons. NSCs can act as beneficial adjuncts for many neurological disorders, such