Kluczowe dokumenty
SAB1405920
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B10 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAMR, DUPXp11.22, MRPP2
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~26.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSD17B10(3028)
Opis ogólny
Gen ten koduje dehydrogenazę 3-hydroksyacylo-CoA typu II, należącą do nadrodziny krótkołańcuchowych dehydrogenaz/reduktaz. Produktem genu jest białko mitochondrialne, które katalizuje utlenianie szerokiej gamy kwasów tłuszczowych, alkoholi i steroidów. Białko to jest zaangażowane w rozwój choroby Alzheimera, a mutacje w genie są przyczyną niedoboru dehydrogenazy 2-metylo-3-hydroksybutyrylo-CoA (MHBD). Zidentyfikowano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, ale określono pełną długość tylko dwóch wariantów transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HSD17B10 (NP_004484.1, 1 a.a. ~ 261 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAAACRSVKGLVAVITGGASGLATAERLVGQGASAVLDLPNSGGEAQAKKLGNNCVFAPADVTSEKDVQTALALAKGKFGRVDVAVNCAGIAVASKTYNLKKGQTHTLEDFQRVLDVNLMGTFNVIRLVAGEMGQNEPDQGQRGVIINTASVAAFEGQVGQAAYSASKGIVGMTLPIARDLAPIGIRVMTIAPGLFGTPLLTSLPEKVCNFLASQVPFPSRLGDPAEYAHLVQAIIENPFLNGEVIRLDGAIRMQP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stefan J Siira et al.
EMBO reports, 19(10) (2018-08-22)
The molecular roles of the dually targeted ElaC domain protein 2 (ELAC2) during nuclear and mitochondrial RNA processing in vivo have not been distinguished. We generated conditional knockout mice of ELAC2 to identify that it is essential for life and