Kluczowe dokumenty
SAB1404163
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRDX1 antibody produced in mouse
clone 4B11-D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B11-D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~48 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDX1(5052)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny peroksiredoksyn - enzymów antyoksydacyjnych, które redukują nadtlenek wodoru i wodoronadtlenki alkilowe. Kodowane białko może odgrywać antyoksydacyjną rolę ochronną w komórkach i może przyczyniać się do aktywności przeciwwirusowej limfocytów T CD8(+). Białko to może mieć działanie proliferacyjne i odgrywać rolę w rozwoju lub progresji raka. Dla tego genu zidentyfikowano trzy warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane białko PRDX1 (AAH07063, 1 a.a. ~ 199 a.a.) ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSSGNAKIGHPAPNFKATAVMPDGQFKDISLSDYKGKYVVFFFHPLDFTFVCPTEIIAFSDRAEEFKKLNCQVIGASVDSHFCHLAWVNTPKKQGGLGPMNIPLVSDPKRTIAQDYGVLKADEGISFRGLFIIDDKGILRQITVNDLPVGRSVDETLRLVQAFQFTDKHGEVCPAGWKPGSDTIKPDVQKSKEYFSKQK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)