Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2380,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
all
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
isotype
IgG1
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ALPL(249)
General description
Application
- in direct tissue blot immunoassay of sweet orange petioles samples[1]
- in screening internalization of delta opioid receptor
- for screening cell-free protein expression using ELISA
Western Blotting (1 paper)
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate |
| clone M2, monoclonal | clone M2, monoclonal | clone M2, monoclonal | clone M2, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity all | species reactivity all | species reactivity all | species reactivity all |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass) | antibody form purified immunoglobulin |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4) | form buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide) | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?