SAB4301135
Anti-FLAG Tag antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Wybierz wielkość
1460,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1460,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
all
stężenie
1.4 mg/mL
metody
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
DYKDDDDK conjugated to KLH (synthetic peptide)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting (1 paper)
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)