Kluczowe dokumenty
SAB1402307
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PGK1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC117307, MGC142128, MGC8947, MIG10, PGKA
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.41 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGK1(5230)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest enzymem glikolitycznym, który katalizuje konwersję 1,3-difosfoglicerynianu do 3-fosfoglicerynianu. Kodowane białko może również działać jako kofaktor dla polimerazy alfa. Gen ten znajduje się na chromosomie X, podczas gdy pokrewny pseudogen również został znaleziony na chromosomie X, a inny na chromosomie 19. (dostarczone przez RefSeq) Kinaza fosfoglicerynianowa 1 (PGK1) jest enzymem glikolitycznym. Kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie X.
Immunogen
PGK1 (NP_000282, 321 a.a. ~ 417 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SKKYAEAVTRAKQIVWNGPVGVFEWEAFARGTKALMDEVVKATSRGCITIIGGDTATCCAKWNTEDKVSHVSTGGASLELLEGKVLPGVDALSNI
Działania biochem./fizjol.
Kinaza fosfoglicerynianowa 1 (PGK1) przekształca 1,3-difosfoglicerynian w 3-fosfoglicerynian. Mitochondrialna PGK1 fosforyluje kinazę dehydrogenazy pirogronianowej 1. PGK1 może odgrywać rolę w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Białko jest regulowane w górę w różnych nowotworach. Jest regulowane przez czynnik indukowany hipoksją-1α. Odgrywa również rolę w naprawie DNA i angiogenezie. Niedobór enzymu jest powiązany z kombinacjami niedokrwistości hemolitycznej, dysfunkcji neurologicznych i miopatii.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PGK1, a glucose metabolism enzyme, may play an important role in rheumatoid arthritis.
Zhao Y
Inflammation Research (2016)
Phosphoglycerate kinase deficiency due to a novel mutation (c. 1180A>G) manifesting as chronic hemolytic anemia in a Japanese boy.
Tamai M
International Journal of Hematology (2014)
Phosphoglycerate kinase-1 is a predictor of poor survival and a novel prognostic biomarker of chemoresistance to paclitaxel treatment in breast cancer.
Sun S
British Journal of Cancer (2015)
Mitochondria-Translocated PGK1 Functions as a Protein Kinase to Coordinate Glycolysis and the TCA Cycle in Tumorigenesis.
Li X
Molecular Cell (2016)
Refinement of Linkage of Human Severe Combined
Immunodeficiency (SCIDX I) to Polymorphic Markers in Xq 1 3
Jennifer M. Puck
American Journal of Human Genetics (1993)