Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1402215
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GSTA2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GST2, GSTA2-2, GTA2, GTH2, MGC10525
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTA2(2939)
Opis ogólny
Cytozolowe i błonowe formy S-transferazy glutationowej są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Enzymy te funkcjonują w detoksykacji związków elektrofilowych, w tym czynników rakotwórczych, leków terapeutycznych, toksyn środowiskowych i produktów stresu oksydacyjnego, poprzez koniugację z glutationem. Wiadomo, że geny kodujące te enzymy są wysoce polimorficzne. Te warianty genetyczne mogą zmieniać indywidualną podatność na czynniki rakotwórcze i toksyny, a także wpływać na toksyczność i skuteczność niektórych leków. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta. Ten gen koduje S-transferazę glutationową należącą do klasy alfa. Geny klasy alfa, zlokalizowane w klastrze zmapowanym na chromosomie 6, są najobficiej wyrażanymi S-transferazami glutationu w wątrobie. Oprócz metabolizowania bilirubiny i niektórych leków przeciwnowotworowych w wątrobie, klasa alfa tych enzymów wykazuje aktywność peroksydazy glutationowej, chroniąc w ten sposób komórki przed reaktywnymi formami tlenu i produktami peroksydacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GSTA2 (AAH02895, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe rekombinowane białko z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAEKPKLHYSNIRGRMESIRWLLAAAGVEFEEKFIKSAEDLDKLRNDGYLMFQQVPMVEIDGMKLVQTRAILNYIASKYNLYGKDIKEKALIDMYIEGIA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guoyun Bi et al.
Cell reports methods, 4(5), 100778-100778 (2024-05-16)
Alcohol-associated liver disease (ALD) is a prevalent liver disease, yet research is hampered by the lack of suitable and reliable human ALD models. Herein, we generated human adipose stromal/stem cell (hASC)-derived hepatocellular organoids (hAHOs) and hASC-derived liver organoids (hALOs) in