Kluczowe dokumenty
SAB5700894
Sigma-Aldrich
Anty-SR-BI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.85 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCARB1(949)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest receptorem błony plazmatycznej dla cholesterolu lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL). Kodowane białko pośredniczy w przenoszeniu cholesterolu do i z HDL. Ponadto białko to jest receptorem dla glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy [dostarczone przez RefSeq, Mar 2011].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego SR-BI
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)