Przejdź do
MAB1334
Anti-Collagen Type I, II & III Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, MMCHABC
Synonim(y):
Interstitial Collagens
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
MMCHABC, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IHC, RIA
Citations:
2
1840,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało antykolagenowe typu I, II i III, klon MMCHABC, clone MMCHABC, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MMCHABC, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgM
suitability
not suitable for Western blot
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Immunogen
Ludzki kolagen typu I
Application
ELISA: Pozorna stała wiązania z krzywych miareczkowania wynosi 0,1 nM. Może być stosowany jako przeciwciało wychwytujące lub reporterowe do oznaczania kolagenu I lub III w kanapkowym teście ELISA, ale wymaga połączenia z przeciwciałem specyficznym dla typu kolagenu dla innych funkcji.
Immunohistochemia: skrawki kriostatu utrwalone acetonem lub etanolem. Wzór barwienia podobny do przeciwciała poliklonalnego dla kolagenów śródmiąższowych. Nie zaleca się utrwalania formaldehydem.
Nie nadaje się do stosowania na skrawkach zatopionych w parafinie lub immunoblotach.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało antykolagenowe typu I, II i III, klon MMCHABC wykrywa poziom kolagenu typu I i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, RIA, IH.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Biochem/physiol Actions
Ludzki kolagen typu I, II i III (zarówno natywny, jak i zdenaturowany). Brak reaktywności krzyżowej z białkami ludzkiego osocza, innymi typami kolagenu lub białkami niekolagenowymi w testach ELISA, RIA lub immunoblot.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony z wodobrzusza mysiego przez wytrącanie PEG i chromatografię Sepharose CL-4B. Liofilizowany proszek.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB745AB758C2456
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, bovine
species reactivity
bovine, human, pig, rat, rabbit, deer
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
rat ... Col1a1(29393)
clone
MMCHABC, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
COL-1, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin (Semi-purified)
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1330-43-4
CAS No.
1330-43-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gloria Fabris et al.
Biophysical journal, 115(9), 1770-1782 (2018-10-17)
Basement membranes (BMs) are thin layers of condensed extracellular matrix proteins serving as permeability filters, cellular anchoring sites, and barriers against cancer cell invasion. It is believed that their biomechanical properties play a crucial role in determining cellular behavior and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB133404053252359118