Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA007047
Sigma-Aldrich
Anti-CDH6 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cadherin-6 precursor antibody produced in rabbit, Anti-K-cadherin antibody produced in rabbit, Anti-Kidney-cadherin antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
LDRETLLWHNITVIATEINNPKQSSRVPLYIKVLDVNDNAPEFAEFYETFVCEKAKADQLIQTLHAVDKDDPYSGHQFSFSLAPEAASGSNFTIQDNKDNTAGILTRKNGYNRHEMSTYLLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH6(1004)
Immunogen
Cadherin-6 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-CDH6 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
CDH6 (kadheryna 6) jest cząsteczką adhezyjną na powierzchni komórki, niezbędną do rozwoju tkanek i narządów. Należy do klasycznej podrodziny kadheryn typu II i ulega ekspresji w przewodach przednerkowych i pierwotnych nefronach, ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Kieruje wyborem docelowych komórek zwojowych siatkówki i rozwojem obwodów OUN. Pomaga w rozwoju napletka u zarodków danio pręgowanego. Zmiany w CDH6 powodują zaburzenia w dopasowaniu akson-cel.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71813
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Valentina Sancisi et al.
PloS one, 8(9), e75489-e75489 (2013-09-27)
Modifications in adhesion molecules profile may change the way tumor cells interact with the surrounding microenvironment. The Cadherin family is a large group of transmembrane proteins that dictate the specificity of the cellular interactions. The Cadherin switch that takes place
Lele Song et al.
Nature communications, 15(1), 5937-5937 (2024-07-16)
How disruptions to normal cell differentiation link to tumorigenesis remains incompletely understood. Wilms tumor, an embryonal tumor associated with disrupted organogenesis, often harbors mutations in epigenetic regulators, but their role in kidney development remains unexplored. Here, we show at single-cell
Alexandra Rebsam et al.
Neuron, 71(4), 566-568 (2011-08-27)
Cadherins implement afferent-target matching in invertebrates, but proof for this concept in mammalian circuits has remained elusive. Two new studies in this issue of Neuron show that cadherin-6 mediates retinal ganglion cell target selection and that cadherin-9 promotes synapse specificity
M Takasato et al.
Nature cell biology, 16(1), 118-126 (2013-12-18)
With the prevalence of end-stage renal disease rising 8% per annum globally, there is an urgent need for renal regenerative strategies. The kidney is a mesodermal organ that differentiates from the intermediate mesoderm (IM) through the formation of a ureteric
Fumitaka Kubota et al.
The International journal of developmental biology, 51(2), 123-129 (2007-02-13)
We performed functional analyses of cadherin-6 (cdh6) in zebrafish nephrogenesis using antisense morpholino oligonucleotide (MO) inhibition combined with in situ hybridization. We have cloned a zebrafish homolog (accession number AB193290) of human K-cadherin (CDH6), which showed 6063% identity and 7678%