Kluczowe dokumenty
SAB1400673
Sigma-Aldrich
Anti-NXN antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ12614, Anti-TRG-4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NXN(64359)
Opis ogólny
NXN (nukleoredoksyna) to nowe białko regulujące wzrost komórek należące do rodziny tioredoksyn (TRX). Jego masa cząsteczkowa wynosi 55 kDa. Ulega ekspresji w kilku dorosłych tkankach i jest głównie zlokalizowana w jądrze. Składa się z konserwowanej domeny TRX i regionu katalitycznego, który wykazuje aktywność oksydoreduktazy.
Immunogen
NXN (NP_071908, 1 a.a. ~ 435 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSGFLEELLGEKLVTGGGEEVDVHSLGARGISLLGLYFGCSLSAPCAQLSASLAAFYGRLRGDAAAGPGPGAGAGAAAEPEPRRRLEIVFVSSDQDQRQWQDFVRDMPWLALPYKEKHRKLKLWNKYRISNIPSLIFLDATTGKVVCRNGLLVIRDDPEGLEFPWGPKPFREVIAGPLLRNNGQSLESSSLEGSHVGVYFSAHWCPPCRSLTRVLVESYRKIKEAGQNFEIIFVSADRSEESFKQYFSEMPWLAVPYTDEARRSRLNRLYGIQGIPTLIMLDPQGEVITRQGRVEVLNDEDCREFPWHPKPVLELSDSNAAQLNEGPCLVLFVDSEDDGESEAAKQLIQPIAEKIIAKYKAKEEEAPLLFFVAGEDDMTDSLRDYTNLPEAAPLLTILDMSARAKYVMDVEEITPAIVEAFVNDFLAEKLKPEPI
Działania biochem./fizjol.
NXN (nukleoredoksyna) jest związana z kilkoma regulacyjnymi procesami komórkowymi, takimi jak regulacja szlaku Wnt/β-katenina, odpowiedzi na stres oksydacyjny. Działa jako reduktaza tiolowa i regulator reaktywnych form tlenu podczas procesu oksydoredukcji, w którym pośredniczy tiol. NXN posiada specyficzne powinowactwo wiązania do fosfatazy białkowej 2A (PP2A). Oddziałuje bezpośrednio z podjednostką katalityczną PP2A podczas aktywności fosfatazy. Doniesiono również, że NXN może być zaangażowany w transkrypcyjną regulację aktywacji NF-κβ, AP-1 i CREB w komórkach HEK293.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Kurooka et al.
Genomics, 39(3), 331-339 (1997-02-01)
In a yeast artificial chromosome contig close to the nude locus on mouse chromosome 11, we identified a novel gene, nucleoredoxin, that encodes a protein with similarity to the active site of thioredoxins. Nucleoredoxin is conserved between mammalian species, and
K Hirota et al.
Biochemical and biophysical research communications, 274(1), 177-182 (2000-07-25)
Well-established mechanisms for regulation of protein activity include thiol-mediated oxidoreduction in addition to protein-protein interactions and phosphorylation. Nucleoredoxin (NRX), glutaredoxin (GRX), and thioredoxin (TRX) have been shown to act as a potent thiol reductase and reactive oxygen species regulator. They
Yosuke Funato et al.
Antioxidants & redox signaling, 9(8), 1035-1057 (2007-06-15)
Thioredoxin (TRX) family proteins are involved in various biologic processes by regulating the response to oxidative stress. Nucleoredoxin (NRX), a relatively uncharacterized member of the TRX family protein, has recently been reported to regulate the Wnt/beta-catenin pathway, which itself regulates
Katarzyna Lechward et al.
FEBS letters, 580(15), 3631-3637 (2006-06-13)
A trimeric protein phosphatase 2A (PP2A(T55)) composed of the catalytic (PP2Ac), structural (PR65/A), and regulatory (PR55/B) subunits was isolated from rabbit skeletal muscle by thiophosphorylase affinity chromatography, and contained two additional proteins of 54 and 55 kDa, respectively. The 54