GERPN4301
AMDEX™ Goat Anti Rabbit IgG Horseradish Peroxidase Conjugate
Cytiva RPN4301
Wybierz wielkość
7100,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7100,00 zł
Polecane produkty
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN4301
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Może być stosowany w bezpośrednim zastępstwie standardowego koniugatu HRP przeciw królikowi, bez konieczności zmiany istniejących protokołów.
- Ważne jest, aby zoptymalizować rozcieńczenie poprzez ustawienie testu zakresu.
- Możliwość skrócenia czasu inkubacji.
- Wybór sześciu nowych odczynników.
- Dobrze kontrolowane niespecyficzne właściwości wiązania.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)