Kluczowe dokumenty
SAB1401190
Sigma-Aldrich
Anti-IAPP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AMYLIN
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IAPP(3375)
Opis ogólny
Polipeptyd amyloidowy wyspiaka lub insulinoma jest powszechnie wykrywany w wysepkach trzustkowych pacjentów cierpiących na cukrzycę typu II lub insulinoma. Chociaż związek amyliny z rozwojem cukrzycy typu II jest znany od pewnego czasu, trudniej jest ustalić bezpośrednią rolę przyczynową amyliny. Badania sugerują, że amylina, podobnie jak pokrewny beta-amyloid (Abeta) związany z chorobą Alzheimera, może indukować apoptotyczną śmierć komórek w poszczególnych hodowanych komórkach, co może mieć znaczenie dla rozwoju cukrzycy typu II. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IAPP (NP_000406.1, 1 a.a. ~ 89 a.a.) białko ludzkie pełnej długości.
Sekwencja
MGILKLQVFLIVLSVALNHLKATPIESHQVEKRKCNTATCATQRLANFLVHSSNNFGAILSSTNVGSNTYGKRNAVEVLKREPLNYLPL
Działania biochem./fizjol.
IAPP (polipeptyd amyloidu wysepek) jest wydzielany przez komórki β trzustki wraz z insuliną. Wiadomo, że IAPP bierze udział w regulacji opróżniania żołądka, sytości i hamowaniu wydzielania glukagonu. IAPP jest związany z cukrzycą typu 2, w której IAPP jest częścią złogów amyloidowych i jest związany z masą i funkcjonalną utratą komórek β. Oligomery i fibryle tworzone przez IAPP są toksyczne dla komórek β wysepek trzustkowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Influence of Aluminium and EGCG on Fibrillation and Aggregation of Human Islet Amyloid Polypeptide.
Xu ZX
Journal of Diabetes Research, 2016:1867059, 1-14 (2016)
Disease-linked mutations in factor H reveal pivotal role of cofactor activity in self-surface-selective regulation of complement activation.
Kerr H
The Journal of Biological Chemistry, 292(32), 13345-13360 (2017)