Kluczowe dokumenty
SAB1306008
Sigma-Aldrich
ANTI-VEGF1(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
VEGF, VEGFA, Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor
Wybierz wielkość
400 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
27042 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VEGFA(7422)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuchen Sun et al.
Molecular medicine reports, 24(3) (2021-07-03)
The present study aimed to investigate the effects of a gefitinib derivative, LPY‑9, on the proliferation, apoptosis and migration of human glioma cell line U251‑MG by CCK8, Transwell or flow cytometry, and the effect of LPY‑9 on the activity of
Aili Tan et al.
Pathology, research and practice, 215(3), 594-599 (2019-01-30)
Endometrial cancer (EC) is a huge threat to women's health. The aims of this study were to investigate the role of microRNA (miR)-495 in the proliferation and apoptosis of EC cells in vitro. Reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR) was
Lei Yang et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 20, 292-307 (2020-03-22)
Recently, the identification of several circular RNAs (circRNAs) as vital regulators of microRNAs (miRNAs) underlines the increasing complexity of non-coding RNA (ncRNA)-mediated regulatory networks. This study aimed to explore the effects of mmu_circ_0000790 on the biological behaviors of pulmonary artery