Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
13
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
General description
27 kDa
VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego, VEGFA, VEGF-A), dimeryczny ligand, jest jednym z najsilniejszych mitogenów angiogennych. VEGF jest wydzielany przez komórki nowotworowe i inne komórki narażone na niedotlenienie. VEGF jest wysoce specyficznym mitogenem dla komórek śródbłonka naczyniowego. Siedem izoform VEGF (a, b, c, d, e, f, g) powstaje w wyniku alternatywnego składania pojedynczego genu VEGF. Najczęściej badane izoformy to VEGF121, VEGF165 i VEGF189 (odpowiednio f, d i b). Wszystkie siedem izoform różni się masą cząsteczkową i właściwościami biologicznymi, takimi jak zdolność do wiązania się z proteoglikanami heparanowo-siarczanowymi na powierzchni komórek. Ekspresja VEGF jest nasilana i wydzielana przez komórki nowotworowe w odpowiedzi na niedotlenienie, aktywowane onkogeny i różne cytokiny. VEGF indukuje angiogenezę, a także permeabilizację naczyń krwionośnych i odgrywa centralną rolę w regulacji waskulogenezy. Ekspresja VEGF koreluje ze stopniem unaczynienia guza i zwiększonym ryzykiem przerzutów. Dodatkowo, VEGF indukuje proliferację komórek śródbłonka, promuje migrację komórek i hamuje apoptozę. W związku z tym zahamowanie sygnalizacji VEGF hamuje rozwój wielu różnych nowotworów.
Immunogen
Wysoce czysty (>98%) rekombinowany mysi czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego.
Application
Immunohistochemia (parafina): Barwienie VEGF w łożysku myszy, tkankę wstępnie potraktowano buforem cytrynianowym, pH 6,0. Poprzednią partię przeciwciała rozcieńczono do 1:100, stosując IHC-Select wykrywanie za pomocą HRP-DAB.
Neutralizacja: Aby uzyskać połowę maksymalnego zahamowania [ND50] aktywności biologicznej mysiego VEGF (50,0 ng/ml), wymagane było stężenie 1,0-2,0 µg/ml poprzedniej partii tego przeciwciała.
ELISA: Stężenie co najmniej 0,5 µg/ml (100 μl/basenik) jest wymagane do wykrycia 0,2-0,4 ng/basenik rekombinowanego mysiego VEGF przy użyciu poprzedniej partii tego przeciwciała.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Neutralizacja: Aby uzyskać połowę maksymalnego zahamowania [ND50] aktywności biologicznej mysiego VEGF (50,0 ng/ml), wymagane było stężenie 1,0-2,0 µg/ml poprzedniej partii tego przeciwciała.
ELISA: Stężenie co najmniej 0,5 µg/ml (100 μl/basenik) jest wymagane do wykrycia 0,2-0,4 ng/basenik rekombinowanego mysiego VEGF przy użyciu poprzedniej partii tego przeciwciała.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Czynniki wzrostu i receptory
Przeciwciało anty-VEGF wykrywa poziom VEGF i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IH(P), ELISA.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), wydzielane homodimeryczne białko wydzielane przez różne unaczynione tkanki. Opisane działania VEGF obejmują stymulację wzrostu komórek śródbłonka, angiogenezę i przepuszczalność naczyń włosowatych.
Physical form
Oczyszczone przez powinowactwo królicze poliklonalne IgG wykorzystujące unieruchomioną matrycę mysiego VEGF. Roztwór przeciwciała (1 mg/ml) liofilizowano z PBS, pH 7,2. Rozpuścić w sterylnej wodzie destylowanej.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Odtworzone przeciwciało, w stężeniu ≥ 0,2 mg/ml, jest stabilne przez co najmniej sześć tygodni w temperaturze 2-8ºC. Alikwoty przechowywane w temperaturze -20ºC zachowują stabilność przez co najmniej rok od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Huvec
Lizat komórek Huvec
Routinely evaluated by Western Blot on Huvec lysates.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected VEGF on 10 μg of Huvec lysates.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected VEGF on 10 μg of Huvec lysates.
Other Notes
Zastępuje: AB2142P
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-VEGF
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c