Merck
SAB1305544
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-NEPHRIN antibody produced in mouse
clone 174CT2.1.1, crude ascites, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NPHN, NPHS1, Nephrin, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
crude ascites
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
174CT2.1.1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
134742 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:100-~1:200
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPHS1(4868)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide