Merck
71408-M
Komórki kompetentne Origami 2(DE3) Singles - Novagen
Synonim(y):
Kompetentne komórki E. coli, Kompetentne komórki Novagen
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106202
Manufacturer/tradename:
Novagen®
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze
cell transformation
transformation efficiency: 2×106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Szczepy gospodarza Origami 2 są pochodnymi K-12, które mają mutacje zarówno w genie reduktazy tioredoksyny (trxB), jak i reduktazy glutationu (gor), co znacznie zwiększa tworzenie wiązań dwusiarczkowych w cytoplazmie E. coli. Szczepy Origami 2 są wrażliwe na kanamycynę; podobnie jak oryginalne szczepy Origami, mutacja gor jest nadal wybierana przez tetracyklinę. Aby zmniejszyć możliwość tworzenia wiązań dwusiarczkowych między cząsteczkami, szczepy zawierające mutacje w trxB i gor są zalecane tylko do ekspresji białek, które wymagają tworzenia wiązań dwusiarczkowych do prawidłowego składania.
DE3 wskazuje, że gospodarz jest lizogenem λDE3, a zatem posiada chromosomalną kopię genu polimerazy RNA T7 pod kontrolą promotora lacUV5. Takie szczepy są odpowiednie do produkcji białek z genów docelowych sklonowanych w wektorach pET poprzez indukcję IPTG.
Genotyp: Δ(ara-leu)7697 ΔlacX74 ΔphoA PvuII phoR araD139 ahpC galE galK rpsL F′[lac+ lacIq pro] (DE3) gor522::Tn10 trxB (StrR, TetR)
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Other Notes
  • 11 or 22- Singles Competent Cells
  • 2 or 4 × 2 ml- SOC Medium
  • 10 µl- Test Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is sold for internal research use only. Any commercial use of this product, its components, and/or any derivatives thereof (including but not limited to proteins produced using the product or its components) (together and hereinafter the “EMD Product”) requires signature of a written commercial use agreement with EMD Millipore Corporation or its successor-in-interest. Commercial use shall include but not be limited to: (1) use of the EMD Product to manufacture products for sale to third parties; (2) use of the EMD Product to provide services, information, or data to third parties in exchange for consideration; (3) use of the EMD Product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes (including as part of a device, chip, assay or other product); or (4) resale of the EMD Product, whether or not such EMD Product is resold for research use. Nothing contained herein shall be deemed to represent or warrant that additional third party rights are not required for use of the EMD Product. Please direct any questions on these use restrictions to: [email protected].
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71408-307790788053253
71408-404055977270099