Kluczowe dokumenty
SAB1305031
Sigma-Aldrich
ANTI-ALKALINE PHOSPHATASE (ALPI) (CENTER antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IAP, Intestinal alkaline phosphatase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56812 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALPI(248)
Postać fizyczna
Purified rabbit polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, eluted with high and low pH buffers and neutralized immediately, followed by dialysis against PBS.