Merck
HPA003254
Sigma-Aldrich
Anti-OLIG2 Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-Class B basic helix- loop-helix protein 1, Anti-Oligo2, Anti-Oligodendrocyte transcription factor 2, Anti-Protein kinase C-binding protein 2, Anti-Protein kinase C-binding protein RACK17, Anti-bHLHB1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Anti-OLIG2 antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
SPEPDDLFLPARSKGSSGSAFTGGTVSSSTPSDCPPELSAELRGAMGSAGAHPGDKLGGSGFKSSSSSTSSSTSSAAASSTKKDKKQMTEPELQQLRLKINSRERKRMHDLNI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OLIG2(10215)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
OLIG2 (czynnik transkrypcyjny linii oligodendrocytów 2) jest czynnikiem transkrypcyjnym (TF) należącym do rodziny TF typu basic-helix-loop-helix (bHLH). Ulega ekspresji w ludzkich komórkach glejaka i neuronalnych komórkach progenitorowych. Jest członkiem rodziny Olig i ma dominującą ekspresję w brzusznym rdzeniu kręgowym ludzkiego zarodka, podczas początkowych etapów rozwoju. W rdzeniu kręgowym jest niezbędny do dojrzewania komórek progenitorowych oligodendrocytów.
Immunogen
Oligodendrocyte transcription factor 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-OLIG2 produkowane u królików zostało użyte w immunohistochemii i western blottingu.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
OLIG2 (czynnik transkrypcyjny linii oligodendrocytów 2) ulega ekspresji w domenie pMN rdzenia kręgowego, gdzie zachodzi tworzenie motoneuronów i różnicowanie oligodendrocytów. Wraz z Olig1, innym białkiem z tej samej rodziny, Olig2 uczestniczy w specyfikacji neuronów, astrocytów i oligodendrocytów. Gen jest zmapowany do regionu na chromosomie 21, który został powiązany z deficytami uczenia się związanymi z zespołem Downa. Ulega on ekspresji głównie w guzach oligodendroglejowych mózgu i służy jako biomarker do diagnozowania guzów oligodendroglejowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84779
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multifocal and multicentric low-grade oligoastrocytoma in a young patient.
Grosu F, et al.
Romanian Journal of Morphology and Embryology, 58(1), 207-210 (2017)
A Dual SILAC Proteomic Labeling Strategy for Quantifying Constitutive and Cell--Cell Induced Protein Secretion.
Stiess M, et al.
Journal of Proteome Research, 14(8), 3229-3238 (2015)
B G Novitch et al.
Neuron, 31(5), 773-789 (2001-09-25)
Within the developing vertebrate nervous system, the mechanisms that coordinate neuronal subtype identity with generic features of neuronal differentiation are poorly defined. We show here that a bHLH protein, Olig2, is expressed selectively by motor neuron progenitors and has a
Lina Chakrabarti et al.
Nature neuroscience, 13(8), 927-934 (2010-07-20)
Over-inhibition is thought to be one of the underlying causes of the cognitive deficits in Ts65Dn mice, the most widely used model of Down syndrome. We found a direct link between gene triplication and defects in neuron production during embryonic
José Javier Otero et al.
Journal of neuro-oncology, 104(2), 423-438 (2011-01-05)
The bHLH transcription factor, OLIG2, is universally expressed in adult human gliomas and, as a major factor in the development of oligodendrocytes, is expressed at the highest levels in low-grade oligodendroglial tumors. In addition, it is functionally required for the