Kluczowe dokumenty
SAB1301271
Sigma-Aldrich
ANTI-RAT GPR81-R320 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FKSG80, G-protein coupled receptor 104, G-protein coupled receptor 81, GPR104, GPR81
Wybierz wielkość
400 μL
1670,00 zł
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
1670,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38984 Da
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało poliklonalne dostarczane w PBS z 0,09% (W/V) azydkiem sodu. To przeciwciało jest najpierw oczyszczane za pomocą chromatografii powinowactwa do białka A. Następnie frakcja przeciwciała jest oczyszczana przez powinowactwo peptydowe w 2-etapowej procedurze z peptydami. Przeciwciało jest eluowane buforami o wysokim i niskim pH i natychmiast neutralizowane, a następnie dializowane wobec PBS.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)