Kluczowe dokumenty
XX2004702-M
Millipore
Podstawa z ekranem, uszczelką i zatyczką
Wybierz wielkość
1 EA
3640,00 zł
3640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3640,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
3640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 czerwca 2025Szczegóły
Materiały
PTFE gasket
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel screen (for filter)
Poziom jakości
Średnica
47 mm
powierzchnia filtracyjna
9.6 cm2
dopasowywanie
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Uchwyt filtra Hydrosol jest przeznaczony do filtrowania łatwopalnych cieczy. W przeciwieństwie do innych uchwytów filtrów, uchwyt filtra Hydrosol zawiera uziemienie, aby zapobiec iskrzeniu spowodowanemu wyładowaniami elektrostatycznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Zastosowania:
Filtracja próżniowa cieczy łatwopalnych
XX2004720 Uchwyt filtra Hydrosol, 47 mm, stal nierdzewna
Części zamienne
XX2004704 Zespół lejka i pierścienia blokującego, stal nierdzewna
XX2004708 Sito podtrzymujące, 47 mm, stal nierdzewna
XX2004702 Podstawa z sitem, uszczelką i wspornikiem
XX2004703 Uszczelka, PTFE
XX2004718 Zatyczka nr 8, otwór 9,5 mm (3/8 cala), silikonowa
XX20047RK Zestaw części zamiennych do uchwytu filtra Hydrosol
Akcesoria
XX1004705 Kolba do filtrowania próżniowego, 1 l
XX1004744 Kolba do filtrowania próżniowego, 4 l
XX7100004 Przewód 3/16 in. I.D. x 140 cm, silikonowa
XX6200006P Kleszcze do filtrów, tępo zakończone, stal nierdzewna
XX2604735 Rozdzielacz 3-miejscowy, 47 mm, PVC
XX2504735 Rozdzielacz 3-miejscowy, 47 mm, stal nierdzewna
XX2504700 Rozdzielacz 6-miejscowy, 47 mm, stal nierdzewna
WP6211560 Pompa o dużej wydajności, 115 V/60 Hz
WP6222050 Pompa wysokowydajna, 220 V/50 Hz
WP6210060 Pompa wysokowydajna, 100 V/50-60 Hz
Zastosowanie
Akcesoria do uchwytów filtrów do przygotowywania próbek.