Merck
S8890
Sigma-Aldrich
Sodium bisulfite
ACS reagent
Synonim(y):
Sodium hydrogensulfite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
NaHSO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.06
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352300
klasa czystości
ACS reagent
skład
SO2, ≥58.5%
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.02%
ślady kationów
As: ≤1 ppm
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
Klucz InChI
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Inne uwagi
Note: This product is usually a mixture of sodium bisulfite and sodium metabisulfite.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1