Kluczowe dokumenty
S7897
Sarcosine Oxidase from Bacillus sp.
lyophilized powder, 25-50 units/mg solid
Synonim(y):
Sarcosine: oxygen oxidoreductase (demethylating)
Wybierz wielkość
2760,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2760,00 zł
Polecane produkty
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
25-50 units/mg solid
masa cząsteczkowa
44 kDa
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)